Learn More
Bromuro de platino(IV), 99,99 % (base metálica), Pt 37,1 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386548
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11386548 1 g 1 g
11396548 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012171.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Platinum(IV) bromide can be used as an analytical reagent to test for the presence of cesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68938-92-1
Fórmula molecular Br4Pt
Peso molecular (g/mol) 514.70
Número MDL MFCD00016289
Clave InChI DYFRBYUUSCNRBP-UHFFFAOYSA-J
Sinónimo platinum tetrabromide, platinum iv bromide, platinum 4+ tetrabromide
Nombre IUPAC tetrabromoplatinumtetrakis(ylium)
SMILES Br[Pt+4](Br)(Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(IV) bromide
Punto de fusión 180°C (decomposition)
Color Marrón a negro
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal PtBr4
Número UN UN3260
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.73
Porcentaje de pureza 99.99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 37.1% min.