Learn More
Alambre de platino iridio, 0,5 mm de diámetro, duro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11316767
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
50 cm
11316767 50 cm 50 cm
11306767 10 cm 10 cm
2 options
Código de producto. 11316767
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010055.BW
Solicitar formato a granel o personalizado
Pt:Ir; 85:15 wt%
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum Iridium wire
Cantidad 50 cm
Fórmula molecular Pt:Ir; 85:15 wt%
Número MDL MFCD02091683
Envase Envasado al vacío