Learn More
Alambre de platino iridio, 0,5 mm de diámetro, duro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
50 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396757 50 cm 50 cm
11386757 10 cm 10 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010054.BW
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Fabrication of metal microelectrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Inoculating needles and leadwires for implants. Electrode material for gel boxes/electrophoresis chambers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Platinum Iridium wire
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) dia., Hard, Temper: as drawn
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Pt:Ir; 80:20 wt%
Cantidad 50 cm
Olor Odorless
Peso ≈0.44g/10cm
Formulario Alambre, ≈0,44 g/10cm; templado: como se muestra
Número MDL MFCD02091683
Información de solubilidad Insoluble in water