Learn More
Alambre de platino, 0,5 mm de diámetro, duro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336767
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
250 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
250 cm
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11336767 10 cm 10 cm
11326767 50 cm 50 cm
11346767 250 cm 250 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11336767 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010056.BS
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Forma: Aprox. 0,44 g/10 cm, templado: como se muestra
Fabrication of metal microelectrodes for electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Inoculating needles and leadwires for implants. Electrode material for gel boxes/electrophoresis chambers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6-6-7440
Fórmula molecular Pt:Ir; 90:10 wt%
Número MDL MFCD02091683
Spécification
Nombre del producto químico o material Platinum
Color Blanco
Nombre de nota Hard
Aspecto Silvery white wire
Cantidad 10 cm
Olor Odorless
Formulario Alambre, ≈0,44 g/10cm, templado: como se muestra
Información de solubilidad Insoluble in water
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.