Learn More
Alambre de platino iridio, 0,152 mm de diámetro, duro, 99,9 % (base metálica, sin metales preciosos), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
50 cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349498 10 cm 10 cm
11339498 50 cm 50 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043331.BS
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum Iridium wire
Nombre de nota 0.152mm (0.006 in.) dia., Hard
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Pt:Ir; 80:20 wt%
Cantidad 10 cm
Olor Odorless
Peso ≈0.04g/10cm
Formulario Alambre, ≈0,04 g/10cm; templado: duro
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin metales preciosos)
Número MDL MFCD02091683
Porcentaje de pureza 99.9%