Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa Platinum™ II Taq de inicio en caliente
Código de producto. 17126098
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
25 reacciones
2500 reacciones
4 x 2500 Reactions
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
10000 reacciones
500 reacciones
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
17126098 4 x 2500 Reactions 10000 reacciones
15949082 25 reacciones cada uno
15825066 100 reacciones 100 reacciones
15836325 500 reacciones 500 reacciones
15846325 2500 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17126098 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 14966100
Enfoque en las terapias regenerativas
Usar código promocional 28027
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Invitrogen Platino II Taq La ADN polimerasa Hot-Start está diseñada para la hibridación de cebadores universales y una PCR rápida y sencilla con su combinación única de tampón innovador y un diseño de alto rendimiento. Taq ADN polimerasa y tecnología superior de arranque en caliente.
Características de Platinum II Taq La ADN polimerasa de inicio en caliente incluye:
  • Un innovador tampón —permite una temperatura de recocido universal al isoestabilizar las estructuras dúplex cebador-molde.
  • Diseñado Taq La ADN polimerasa —confiere un ciclo rápido y resistencia a los inhibidores comunes.
  • La tecnología de inicio en caliente Platinum —permite una especificidad, sensibilidad y rendimiento superiores; permite la configuración de la reacción a temperatura ambiente
Platino II Taq La ADN polimerasa de arranque en caliente es una enzima diseñada Taq ADN polimerasa que muestra una mayor resistencia a los inhibidores de reacción que se originan a partir del material de muestra o de los pasos de purificación del ADN. La polimerasa tiene una tasa de síntesis de ADN más alta y proporciona resultados de PCR más de dos veces más rápido que otras Taq ADN polimerasas. Platino patentado Taq Los anticuerpos bloquean la actividad de la polimerasa a temperatura ambiente y se disocian después del paso de desnaturalización inicial a 94 °C. Este ''inicio en caliente'' automático proporciona una mayor sensibilidad, especificidad y rendimiento, al tiempo que permite el ensamblaje de la reacción a temperatura ambiente.
Debido a la composición única del tampón de PCR Platinum II, la temperatura de anexión es de 60 C para °la mayoría de los pares de cebadores diseñados siguiendo las reglas generales de diseño. Las moléculas isoestabilizantes en el tampón aumentan la estabilidad –del dúplex de la plantilla de cebador durante el paso de hibridación y contribuyen a una mayor especificidad sin la necesidad de optimizar la temperatura de hibridación para cada par de cebadores. Con Platinum II Taq ADN polimerasa de inicio en caliente, se pueden realizar ciclos de diferentes ensayos de PCR juntos utilizando el mismo protocolo con temperatura de hibridación de cebador universal y el paso de extensión seleccionado para el fragmento más largo que se va a amplificar.
Platino II Taq La ADN polimerasa Hot-Start se proporciona con el potenciador GC Platinum opcional para una amplificación específica y rendimientos mejorados de objetivos ricos en GC.
Utilice Platinum II Taq ADN polimerasa de inicio en caliente para la amplificación de ADN a partir de plantillas genómicas, virales y plasmídicas complejas, así como en RT-PCR, en aplicaciones como genotipificación, PCR de alto rendimiento o con muestras de pureza subóptima.
Para mayor comodidad, ofrecemos Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) (Cat. No. 14000012), donde Platinum II Taq La ADN polimerasa Hot-Start se proporciona en una mezcla lista para usar con tampón de PCR Platinum II y dNTP, lo que reduce la cantidad de pasos de pipeteo durante la configuración de la reacción de PCR. También está disponible Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix (2X), que además contiene un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de PCR en geles, lo que agiliza aún más el flujo de trabajo de PCR desde la configuración hasta el análisis final del resultado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Cuatro paquetes, cada uno conteniendo:
• Platino IITaq ADN polimerasa HS, 1000 μL
• Tampón de PCR Platinum II 5X, 2 x 12,5 mL
• Potenciador de GC platino, 2 x 12,5
mL Conservar a -20 °C en un congelador sin escarcha.
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa Platino II Taq ADN polimerasa de arranque en caliente
Velocidad de reacción Fast o Standard
Actividad exonucleasa 5' - 3'
Tipo de producto TFGlobal,Staged,GID_14966100,MTS_Biologicals_PCRSupplies,ProductTypeSpecs
Cantidad 4 x 2500 reacciones
Condiciones de envío Hielo a temperatura ambiente o húmedo
Para utilizar con (aplicación) TFGlobal,Staged,GID_14966100,MTS_Biologicals_PCRSupplies,dimForUseWithApplication
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 4 x 2500 Reactions
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Componentes separados
Tamaño (producto final) 5 kb o menos