Learn More
Invitrogen™ ADN polimerasa Platinum™ II Taq de inicio en caliente
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
40 μL Platino II Taq ADN polimerasa HS, 1,25 mL de tampón PCR 5X Platinum II, 1,25 mL de potenciador de GC Platinum
Invitrogen Platino II Taq La ADN polimerasa Hot-Start está diseñada para la hibridación de cebadores universales y una PCR rápida y sencilla con su combinación única de tampón innovador y un diseño de alto rendimiento. Taq ADN polimerasa y tecnología superior de arranque en caliente.
Características de Platinum II Taq La ADN polimerasa de inicio en caliente incluye:
- Un innovador tampón —permite una temperatura de recocido universal al isoestabilizar las estructuras dúplex cebador-molde.
- Diseñado Taq La ADN polimerasa —confiere un ciclo rápido y resistencia a los inhibidores comunes.
- La tecnología de inicio en caliente Platinum —permite una especificidad, sensibilidad y rendimiento superiores; permite la configuración de la reacción a temperatura ambiente
Platino II Taq La ADN polimerasa de arranque en caliente es una enzima diseñada Taq ADN polimerasa que muestra una mayor resistencia a los inhibidores de reacción que se originan a partir del material de muestra o de los pasos de purificación del ADN. La polimerasa tiene una tasa de síntesis de ADN más alta y proporciona resultados de PCR más de dos veces más rápido que otras Taq ADN polimerasas. Platino patentado Taq Los anticuerpos bloquean la actividad de la polimerasa a temperatura ambiente y se disocian después del paso de desnaturalización inicial a 94 °C. Este ''inicio en caliente'' automático proporciona una mayor sensibilidad, especificidad y rendimiento, al tiempo que permite el ensamblaje de la reacción a temperatura ambiente.
Debido a la composición única del tampón de PCR Platinum II, la temperatura de anexión es de 60 C para °la mayoría de los pares de cebadores diseñados siguiendo las reglas generales de diseño. Las moléculas isoestabilizantes en el tampón aumentan la estabilidad –del dúplex de la plantilla de cebador durante el paso de hibridación y contribuyen a una mayor especificidad sin la necesidad de optimizar la temperatura de hibridación para cada par de cebadores. Con Platinum II Taq ADN polimerasa de inicio en caliente, se pueden realizar ciclos de diferentes ensayos de PCR juntos utilizando el mismo protocolo con temperatura de hibridación de cebador universal y el paso de extensión seleccionado para el fragmento más largo que se va a amplificar.
Platino II Taq La ADN polimerasa Hot-Start se proporciona con el potenciador GC Platinum opcional para una amplificación específica y rendimientos mejorados de objetivos ricos en GC.
Utilice Platinum II Taq ADN polimerasa de inicio en caliente para la amplificación de ADN a partir de plantillas genómicas, virales y plasmídicas complejas, así como en RT-PCR, en aplicaciones como genotipificación, PCR de alto rendimiento o con muestras de pureza subóptima.
Para mayor comodidad, ofrecemos Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) (Cat. No. 14000012), donde Platinum II Taq La ADN polimerasa Hot-Start se proporciona en una mezcla lista para usar con tampón de PCR Platinum II y dNTP, lo que reduce la cantidad de pasos de pipeteo durante la configuración de la reacción de PCR. También está disponible Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix (2X), que además contiene un reactivo de densidad y dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de PCR en geles, lo que agiliza aún más el flujo de trabajo de PCR desde la configuración hasta el análisis final del resultado.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | •Platino IITaq ADN polimerasa HS, 40 μL • Tampón de PCR Platinum II 5X, 1,25 ml • Potenciador de GC platino, 1,25 ml Conservar a -20 °C en un congelador sin escarcha. |
| Formato | Tubo |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Polimerasa | Platino II Taq ADN polimerasa de arranque en caliente |
| Velocidad de reacción | Fast o Standard |
| Tipo de producto | ADN polimerasa de inicio en caliente |
| Cantidad | 100 reacciones |
| Condiciones de envío | Hielo a temperatura ambiente o húmedo |
| Para utilizar con (aplicación) | Hot-start PCR |
| Mostrar más |