Learn More
Invitrogen™ Platinum™ II Mezclas maestras de PCR de inicio en caliente (2X)
Código de producto. 15899844 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
1000 reacciones
1000 reacciones
20 reacciones
200 reacciones
50 reacciones
50 reactions
Color:
Colorless
Green
Verde
Tamaño de la unidad:
1000 reacciones
200 reacciones
50 reacciones
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Color Tamaño de la unidad
15899844 200 reacciones Colorless 200 reacciones
15929082 20 reacciones Verde cada uno
15815066 50 reacciones Green 50 reacciones
15933592 200 reacciones Green cada uno
15939082 1000 reacciones Green cada uno
15889844 50 reactions Colorless 50 reacciones
15809854 1000 reacciones Colorless 1000 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15899844 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 14000013
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Includes
4 x 1,25 ml de mezcla maestra para PCR Platinum II (2X), 2 x 1,25 ml de potenciador de CG Platinum y 4 x 1,25 ml de agua sin nucleasas
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X) ofrece Platinum II Taq ADN polimerasa de inicio en caliente premezclada con tampón de PCR Platinum II y dNTP para una configuración de PCR conveniente.
Invitrogen Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X), disponible en formatos incoloros y verdes, ofrece Platinum II Taq ADN polimerasa de inicio en caliente premezclada con tampón de PCR Platinum II y dNTP para una configuración de PCR conveniente. Platino II Taq La ADN polimerasa Hot-Start está diseñada para la hibridación de cebadores universales y una PCR rápida y sencilla con su combinación única de tampón innovador y un diseño de alto rendimiento. Taq ADN polimerasa y tecnología líder de arranque en caliente. Esta mezcla maestra se proporciona con el potenciador Platinum GC opcional para una amplificación específica y rendimientos mejorados de objetivos ricos en GC.
Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix también incluye dos colorantes de seguimiento para la carga directa de productos de PCR en geles.
Características
  • Un innovador tampón permite una temperatura de recocido universal al isoestabilizar las estructuras dúplex cebador-molde.
  • Diseñado Taq La ADN polimerasa confiere un ciclo rápido y resistencia a los inhibidores comunes.
  • La tecnología de inicio en caliente permite una especificidad, sensibilidad y rendimiento superiores y permite la configuración de la reacción a temperatura ambiente.
  • El tampón PCR verde reduce los errores de pipeteo con la carga directa de gel
Aplicaciones
  • Amplificación de ADN a partir de plantillas genómicas, virales y plasmídicas complejas
  • Amplificación y rendimiento mejorado de objetivos ricos en GC
  • RT-PCR
  • del tumor
  • PCR de alto rendimiento
Platino II Taq La ADN polimerasa de arranque en caliente es una enzima diseñada Taq ADN polimerasa que muestra una mayor resistencia a los inhibidores de reacción que se originan a partir del material de muestra o de los pasos de purificación del ADN. La polimerasa tiene una tasa de síntesis de ADN más alta y proporciona resultados de PCR más de dos veces más rápido que otras Taq ADN polimerasas. Platino patentadoTaq Los anticuerpos bloquean la actividad de la polimerasa a temperatura ambiente y se disocian después del paso de desnaturalización inicial a 94 °C. Este arranque en caliente automático proporciona una mayor sensibilidad, especificidad y rendimiento, al mismo tiempo que permite un conjunto de reacción a temperatura ambiente.
Debido a la composición única del tampón de PCR Platinum II, la temperatura de anexión es de 60 C para °la mayoría de los pares de cebadores diseñados siguiendo las reglas generales de diseño. Las moléculas isoestabilizantes en el tampón aumentan la estabilidad –del dúplex de la plantilla de cebador durante el paso de hibridación y contribuyen a una mayor especificidad sin la necesidad de optimizar la temperatura de hibridación para cada par de cebadores. Con la mezcla maestra de PCR de inicio en caliente Platinum II (2X) se pueden realizar ciclos de PCR diferentes utilizando el mismo protocolo con la temperatura de recocido de cebadores universal y el paso de extensión seleccionado para el fragmento más largo que se va a amplificar.
Notas
  • Para aplicaciones que requieren análisis de productos de PCR por absorbancia o excitación de fluorescencia, se recomienda el formato incoloro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento •Mezcla maestra de PCR Platinum II (2X), 4 x 1,25 mL
• Potenciador de GC de platino, 2 x 1,25 ml
• Agua libre de nucleasas, 4 x 1,25
mL Conservar a -°20 C en un congelador sin escarcha.
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa Platino II Taq ADN polimerasa de arranque en caliente
Velocidad de reacción Fast o Standard
Tipo de producto Mezcla maestra para PCR Hot Start
Cantidad 200 reacciones
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 200 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Tamaño (producto final) 5 kb o menos
Material de partida ADN
Color Colorless
Show More Show Less
Para uso exclusivo en investigación.