Learn More
Bromuro de platino(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10266490 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10266490 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10266490 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195410010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(II) bromide
Punto de fusión 250°C
Nombre de nota 98%
CAS 13455-12-4
Color Marrón a caqui
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min
Fórmula molecular Br2Pt
Fórmula lineal PtBr2
Número MDL MFCD00011180
Sinónimo platinum ii bromide, platinum bromide, platinum bromide ptbr2, platinum dibromide, ptbr2, acmc-1c2hr, platinum bromide, ptbr2
Clave InChI KGRJUMGAEQQVFK-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Br-].[Br-].[Pt++]
Nombre IUPAC dibromoplatino
Peso molecular (g/mol) 354.89
PubChem CID 83486
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.9
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 6.65
Densidad 6.6500g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Platinum(II) bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.