Learn More
Acetilacetonato de platino (II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10652043 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10652043 5 g Frasco de vidrio 5 g
10561882 1 g Frasco de vidrio 1 g
11974361 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10652043 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369350050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15170-57-7 | C10H14O4Pt | 393.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15170-57-7
Fórmula molecular C10H14O4Pt
Peso molecular (g/mol) 393.30
Número MDL MFCD00000028
Clave InChI KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Sinónimo platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
PubChem CID 10960186
Nombre IUPAC (Z)-4-hidroxipent-3-en-2-ona;platino
SMILES [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(II) acetylacetonate
Punto de fusión 250.0°C to 252.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex Pt)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3COCH=C(CH3)O]2Pt
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, diethyl ether;, soluble in acetone, toluene, diluted acids
Punto de sublimación 170 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.31
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Platinum(II) acetylacetonate