Learn More
Acetilacetonato de platino (II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10561882 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10561882 1 g Frasco de vidrio 1 g
10652043 5 g Frasco de vidrio 5 g
11974361 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10561882 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 369350010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.00€
    173.65€ / 1 g
    Ahorro 19.35€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 15170-57-7 | C10H14O4Pt | 393.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15170-57-7
Fórmula molecular C10H14O4Pt
Peso molecular (g/mol) 393.30
Número MDL MFCD00000028
Clave InChI KLFRPGNCEJNEKU-FDGPNNRMSA-L
Sinónimo platinum ii acetylacetonate, pt acac 2, platinum bis acetylacetonate, acetylacetone platinum ii salt, platinum 2,4-pentanedionate, 2,4-pentanedione platinum ii derivative, bis acetylacetonato platinum, bis acetylacetonato platinum ii, 2,4-pentanedione, platinum ii
PubChem CID 10960186
Nombre IUPAC (Z)-4-hidroxipent-3-en-2-ona;platino
SMILES [Pt++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum(II) acetylacetonate
Punto de fusión 250.0°C to 252.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (ex Pt)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [CH3COCH=C(CH3)O]2Pt
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: insoluble in ethanol, diethyl ether;, soluble in acetone, toluene, diluted acids
Punto de sublimación 170 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.31
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Platinum(II) acetylacetonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Platinum(II) acetylacetonate