Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Tfi Exo(-) DNA Polymerase
Descripción
La ADN polimerasa Platinum™ TFI Exo(-) es una ADN polimerasa Tfi Exo(-) recombinante con una mezcla de anticuerpos patentada que inhibe la actividad de la polimerasa a temperatura ambiente, permitiendo la configuración de la reacción a temperatura ambiente. La actividad se restaura después del paso de desnaturalización inicial del ciclo de PCR a 94 °C, proporcionando un sistema automático de inicio en caliente para mayor sensibilidad, especificidad y rendimiento. La ADN polimerasa Tfi Exo(-) se purifica a partir de E. coli y se expresa mediante mutantes clonados del gen de la ADN polimerasa Thermus filiformis. Esta enzima tiene actividad de 5’→3', pero carece de actividad de 5'→3' y 3'→5' para mejorar el rendimiento y la robustez. La ADN polimerasa Tfi Exo(-) es termoestable y sintetizará ADN a temperaturas elevadas a partir de moldes monocatenarios en presencia de un cebador.
Aplicaciones
La ADN polimerasa Platinum™ Tfi Exo(-) puede usarse en protocolos que actualmente usan ADN polimerasa Platinum™ Taq sin modificación. El rendimiento de la PCR es comparable al de Platinum™ Taq en cuanto a rendimiento, especificidad, fidelidad y robustez. Al igual que Platinum™ Taq, la ADN polimerasa de Platinum™ Tfi Exo(-) tiene una actividad de transferasa terminal no dependiente del molde que agrega una sola deoxiadenosina (A) a los extremos 3' de los productos de PCR.
Aplicaciones
La ADN polimerasa Platinum™ Tfi Exo(-) puede usarse en protocolos que actualmente usan ADN polimerasa Platinum™ Taq sin modificación. El rendimiento de la PCR es comparable al de Platinum™ Taq en cuanto a rendimiento, especificidad, fidelidad y robustez. Al igual que Platinum™ Taq, la ADN polimerasa de Platinum™ Tfi Exo(-) tiene una actividad de transferasa terminal no dependiente del molde que agrega una sola deoxiadenosina (A) a los extremos 3' de los productos de PCR.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 5X |
| Contenido y almacenamiento | La ADN polimerasa Platinum™ Tfi (500 unidades en total, a 5 U/µl) se suministra con el tampón de reacción 5X Platinum™ Tfi (4 × 1,3 ml) y cloruro de magnesio de 50 mm (1 ml). Almacenar a -20 °C (en un congelador que no forme escarcha). |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Polimerasa | ADN polimerasa Tfi |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Línea de productos | Platinum |
| Tipo de producto | ADN polimerasa |
| Cantidad | 500 units |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Fidelidad (frente a Taq) | 1 X |
| Mostrar más |