Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Tfi DNA Polymerase
Descripción
Platinum™ Tfi DNA Polymerase combines Platinum™ automated hot-start technology with a non-Taq, surfactant-free PCR enzyme derived from Thermus filiformis. PCR performance is comparable to Platinum™ Taq DNA polymerase in yield, specificity, fidelity, and robustness for targets less than 1 kb in length. In addition, Platinum™ Tfi is available in a 5'Exo (-) form for PCR applications that do not require the polymerase to have 5'exonuclease activity. With Platinum™ Tfi, you'll:
- Improve PCR sensitivity and yield with an automated hot start
- Generate more available enzyme during the enzyme activation step for improved PCR robustness
- Amplify more DNA with less enzyme per reaction
–Mejor sensibilidad y rendimiento de la PCR con un inicio en caliente automatizado
–Más generación de enzima disponible durante el paso de activación de enzima para mejorar la solidez de la PCR
–Más amplificación de ADN con menos enzima por reacción
Disponible para OEM: A diferencia de la ADN polimerasa Platinum™ Taq DNA Polymerase, hay disponible para su venta una versión personalizada de la ADN polimerasa Platinum™ Tfi DNA Polymerase como parte de un kit de PCR para investigación básica, diagnóstico u otros campos de aplicación. Para obtener más información, póngase en contacto con un representante de Invitrogen.
Aplicaciones: Amplificación de ADN de plantillas genómicas, víricas y plasmídicas complejas.
Definición de la unidad: Una unidad de ADN polimerasa Platinum™ Tfi DNA Polymerase incorpora 10 nmol de desoxirribonucleótido en ADN en 30 minutos a 74 °C.
Contenido: La ADN polimerasa Platinum™ Tfi DNA Polymerase se suministra con un tampón de reacción Platinum™ Tfi 5X sin magnesio y un vial independiente de 50 mM de MgCl2 .
Contenido y almacenamiento:
La ADN polimerasa Platinum™ Tfi DNA Polymerase se suministra con tampón de reacción Platinum™ Tfi 5X y 50 mM de cloruro de magnesio. Almacenar a -20 °C (en un congelador que no forme escarcha).
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| GC-Rich PCR Performance | Bajo |
| Polimerasa | ADN polimerasa Tfi |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Actividad exonucleasa | 5'-3' |
| Línea de productos | Platinum |
| Cantidad | 500 unidad |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Fidelidad (frente a Taq) | 1 X |
| Inicio en caliente | Inicio en caliente integrado |
| Mostrar más |