Learn More
Invitrogen™ Platinum™ Hot Start PCR Master Mixes (2X)
Código de producto. 15400594
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Colorless
Green
N.º de reacciones:
1000 reacciones
200 reacciones
50 reacciones
Tamaño de la unidad:
1 set
50 reacciones
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color N.º de reacciones unitSize
15400594 Colorless 1000 reacciones 1 set
15480584 Colorless 50 reacciones 1 set
15490584 Colorless 200 reacciones 1 set
15442193 Green 50 reacciones 50 reacciones
15420594 Green 200 reacciones 1 set
15430594 Green 1000 reacciones 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15400594 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 13000014
Edge
ADN polimerasa Platinum Taq en un tampón de PCR optimizado con magnesio y dNTP para una cómoda configuración de PCR
ADN polimerasa Platinum Taq en un tampón de PCR optimizado con magnesio y dNTP para una configuración PCR cómoda.
La mezcla maestra de PCR de inicio en caliente Invitrogen™ Platinum™ retiene todas las características de la ADN polimerasa Platinum Taq: especificidad, solidez y fiabilidad.
Características del producto:
  • Alta especificidad y mayor rendimiento con PCR de arranque en caliente mediada por anticuerpos
  • Cómoda configuración de la reacción a temperatura ambiente
  • Formulación versátil para una amplia gama de amplicones
Acerca de la ADN polimerasa Platinum Taq
La ADN polimerasa Platinum Taq es una ADN polimerasa Taq recombinante que incluye anticuerpos patentados que inhiben la actividad enzimática a temperatura ambiente. Esto reduce la amplificación de objetivos no específicos a temperaturas inferiores. La polimerasa se activa en función de la temperatura (a 94 °C) durante el inicio de la PCR. Una vez disociada de los anticuerpos, la ADN polimerasa Taq recobra su plena actividad. Al igual que con la ADN polimerasa Taq, la ADN polimerasa Platinum Taq tiene una actividad transferasa terminal que no depende de moldes y que añade una desoxiadenosina 3 a los extremos del producto y tiene una actividad exonucleasa 5'→3' (pero no una actividad exonucleasa 3’→5’).
Uso de la mezcla maestra de PCR de inicio en caliente Platinum
La práctica mezcla maestra de PCR de inicio en caliente Platinum proporciona una mezcla lista para usar de ADN polimerasa, sales, magnesio y dNTP, lo que reduce el número de pasos de pipeteo durante la configuración de la reacción de PCR. Todo lo que tienes que hacer es añadir molde, cebadores específicos y agua. La mezcla mestra de PCR de inicio en caliente se suministra con un vial independiente de Platinum GC Enhancer, formulado para una amplificación específica y un rendimiento mejorado de objetivos ricos en GC. Utilice la mezcla maestra de PCR de inicio en caliente Platinum en aplicaciones de PCR como genotipado, perfiles de expresión génica y secuenciación de próxima generación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Cada caja contiene lo siguiente:
• 2 x 12,5 ml de mezcla maestra de PCR Platinum Hot Start 2X
•10 ml de potenciador GC Platinum
•2 x 12,5 ml de agua libre de nucleasas
Almacénese a -20 °C en un congelador que no forme escarcha.
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Medio
Polimerasa ADN polimerasa Taq Platinum
Velocidad de reacción Estándar
Etiqueta o tinte Sin marcar
Tipo de producto Mezcla maestra para PCR Hot Start
Cantidad 1000 reactions
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 1000 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Tamaño (producto final) 5 kb o menos
Material de partida ADN
Color Colorless