Learn More
Lámina de platino, 0,635 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Platinum foil |
| Nombre de nota | 0.635mm (0.025 in.) thick |
| CAS | 6-4-7440 |
| Cantidad | 25 x 25 mm |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈8.5g/25x25mm |
| Formulario | Papel de aluminio |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula molecular | Pt |
| Número MDL | MFCD00011179 |
| Mostrar más |