Learn More
Lámina de platino, 0,5 mm de grosor, Premion™, 99,997 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15425995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
15425995 25 x 25 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15425995 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012057.FF
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum foil
Nombre de nota 0.5mm (0.02 in.) thick
CAS 6-4-7440
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈6.7g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Pt
Número MDL MFCD00011179
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
Nombre IUPAC Platino
Peso molecular (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Porcentaje de pureza 99.997%
Grado Premion