Learn More
Lámina de platino, 0,25 mm (0,01 in) de grosor, Premion™, 99,99 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397187 25 x 25 mm 25 mm
1 options
Código de producto. 11397187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011508.FF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Formato: 3,35 g aprox.; 25 x 25 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
CAS 6-4-7440
Aspecto Silvery white foil
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Formulario Lámina de 0,25mm (0,01 pulg.) de grosor
Fórmula molecular Pt
Número MDL MFCD00011179
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
Nombre IUPAC Platino
Peso molecular (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400