Learn More
Lámina de platino, 0,25 mm de grosor, 99,9 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 6-4-7440 |
| Cantidad | 50 x 50 mm |
| Porcentaje de pureza | 99.9% |