Learn More
Lámina de platino, 0,203 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416735 25 x 25 mm cada uno
1 options
Código de producto. 15416735 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045091.FF
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum foil
Nombre de nota 0.203mm (0.008 in.) thick
CAS 6-4-7440
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈2.7g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Pt
Número MDL MFCD00011179
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pt]
Nombre IUPAC Platino
Peso molecular (g/mol) 195.08
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Porcentaje de pureza 99.9%