Learn More
Lámina de platino, Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Código de producto. 11304618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304618 25 x 25 mm 25 mm
11326099 50 x 50 mm cada uno
11394608 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11304618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042456.FF
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Forma: aprox. 0,67 g/25 x 25 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Color Blanco
Aspecto Silvery white foil
Densidad 21.45g/cm3 at 20°C
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,05 mm de grosor