Learn More
Invitrogen™ Mezcla maestra universal de PCR directa Platinum™
Código de producto. 16626332
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
5 x 500 reacciones
Tamaño de la unidad:
34 g
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
16626332 500 reacciones cada uno
17118430 100 reacciones 34 g
16616332 5 x 500 reacciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16626332 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A44647500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00€
    483.65€ / 500 reacciones
    Ahorro 48.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
La mezcla maestra para PCR directa universal Invitrogen™ Platinum™ está diseñada para amplificar el ADN directamente de varias muestras sin necesidad de purificar el ADN.
Invitrogen Platinum Direct PCR Universal Master Mix is designed to amplify DNA directly from various samples without the need to purify DNA. It contains high-performing, engineered Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase with dNTPs in an innovative buffer that enables universal primer annealing for superior performance in direct PCR applications.
  • Amplificación directa de ADN a partir de varias muestras gracias a la ADN polimerasa Platinum II Taq Hot Start, resistente a inhibidores
  • Temperatura de recocido de cebador universal gracias al tampón innovador que permite el recocido de primers a 60 °C.
  • Especificidad, sensibilidad y rendimiento superiores gracias a la tecnología de inicio en caliente Platinum
  • La mezcla maestra para PCR directa universal Platinum está diseñada para trabajar con una variedad de muestras de diferentes orígenes, como las de animales, personas, plantas, insectos, gusanos y bacterias. El kit incluye reactivos optimizados para lograr resultados superiores. El protocolo de lisis rápida permite una amplificación eficaz a partir de plantillas de hasta 8 kb de tamaño y un ciclo conjunto de diferentes fragmentos de longitud. Las muestras del tampón de lisis pueden almacenarse para su uso posterior. La mezcla maestra para PCR directa universal Platinum se proporciona con potenciador GC opcional Platinum para lograr una amplificación específica y una mejor producción de objetivos ricos en GC.
  • La ADN polimerasa Platinum II Taq de diseño confiere ciclos más rápidos y tolerancia a los inhibidores de reacción procedentes del material de la muestra. Los anticuerpos Platinum Taq patentados bloquean la actividad de la polimerasa a temperatura ambiente y se disocian después del paso inicial de desnaturalización. Este inicio en caliente automático proporciona sensibilidad, especificidad y producción superiores, al tiempo que permite el ensamblaje de la reacción a temperatura ambiente.
  • Debido a la composición única de la mezcla maestra para PCR directa universal Platinum, la temperatura de recocido de 60 °C puede usarse para la mayoría de los pares de cebadores que siguen las reglas generales de diseño. Las moléculas isoestabilizadoras del tampón aumentan la estabilidad dúplex del molde de cebadores durante el paso de recocido y contribuyen a mejorar la especificidad sin necesidad de optimizar la temperatura de recocido para cada par de cebadores. Diferentes ensayos de PCR pueden ser ciclados juntos usando el mismo protocolo con una temperatura de recocido de cebadores universal y un paso de extensión seleccionado para el fragmento más largo que se va a amplificar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento • Mezcla maestra universal de PCR 2X Platinum Direct
• de 5 ml 2 x 12,5 ml de tampón de lisis
• 0,75 ml de proteinasa K
• 2 x 1,25 ml de potenciador de GC de platino
• 5 ml de agua, sin nucleasas
GC-Rich PCR Performance Alto
Polimerasa ADN polimerasa Platinum II Taq Hot-Start
Velocidad de reacción Fast
Tipo de producto Mezcla maestra universal de PCR directa
Cantidad 500 reacciones
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (aplicación) Hot-start PCR, Real Time PCR (qPCR)
Fidelidad (frente a Taq) 1 X
Inicio en caliente Inicio en caliente integrado
N.º de reacciones 500 reacciones
Sobrante 3'-A
Formato de reacción Mezcla maestra o SuperMix
Tamaño (producto final) 8 kb