Learn More
Cole-Parmer Tubo de silicona curada con platino, 61 Shore A
Código de producto. 30053154 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1/2 in
1/8 in.
3/8 in
Diámetro exterior (imperial):
(7/16 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 4 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1/2 in
1/4 in.
3/8 in
5/16 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
30053154 1/2 in 1,9 cm (3 x 4 in) 15 metros
30053184 1/8 in. 1/4 in. 15 metros
30053181 1,9 cm (1 x 4 in) (7/16 in) 15 metros
30054183 1,9 cm (1 x 4 in) 3/8 in 15 metros
30053005 1,9 cm (1 x 16 in) 1,9 cm (3 x 16 in) 15 metros
30053899 3/8 in 1,9 cm (5 x 8 in) 15 metros
30054065 1,9 cm (1 x 4 in) 1/2 in 15 metros
30053651 1,9 cm (3 x 16 in) (7/16 in) 15 metros
30053638 1,9 cm (3 x 16 in) 5/16 in 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 30053154 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011963
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
E pulg., inhibe muy buena resiliencia, resistencia a la torcedura y resistencia a la presión.
Claridad óptica superior —para ver fácilmente su muestra. Inodoro, no citotóxico, no hemolítico. La superficie de baja adhesión ayuda a minimizar la absorción de partículas y olores. No contiene BPA, ftalatos, PVC ni peroxidos de titanio. Paquete embalado en sala limpia y con doble bolsa. Esterilizar mediante autoclave, irradiación gamma, EtO y esterilizantes químicos. Cumple con los EE. UU. Farmacopea 43, Formulario Nacional 38 (USP ), Capítulo General 88 Clase VI, Ensayos de reactividad biológica, In Vivo (2020). Ideal para aplicaciones de uso general, de laboratorio y de un solo uso. Soporte técnico gratuito disponible para ayudar con la selección de tubos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Sin ftalatos;USP;RoHS
Diámetro interior (imperial) 1/2 in
Diámetro exterior (imperial) 1,9 cm (3 x 4 in)
Longitud global (imperial) 50 ft.