Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curada al platino
Código de producto. 11832140
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1.6 mm
3mm
3 mm
4,8 mm
6.4mm
Diámetro exterior (imperial):
3.2mm
4.8mm
6.4mm
9,5 mm
11,1 mm
11.1mm
Unit Size:
1 PCS
1 paquete
25 pies
7.50 metro
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) unitSize
11832140 3 mm 9,5 mm cada uno
11838671 3mm 6.4mm 1 PCS
13286960 3mm 4.8mm 25 pies
15105403 1.6 mm 3.2mm 7.50 metro
15382314 6.4mm 11.1mm 1 paquete
11848671 4,8 mm 11,1 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11832140 Supplier Masterflex™ Supplier No. 9580206
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilice estos tubos de silicona para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentación y bebidas, y de laboratorio general. Los tubos de silicona curada con platino presentan una excelente resistencia al calor y baja compresión.
  • Inodoros, no tóxicos, translúcidos
  • El elastómero cumple con la FDA (21 CFR 177.2600) y con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Los tubos se fabrican conforme a GMP
  • Intervalo de temperatura: De - 50 a 230 °C (de - 58 a 446 °F)
  • Esterilización: Autoclave o irradiación gamma
Specifications
Certificaciones/conformidad FDA, USP , USDA, GMP
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 9,5 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Esterilidad Estériles
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (Metric) 460 °C