Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curada al platino
Código de producto. 15120166
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
12,8 mm
19,1 mm
Diámetro exterior (imperial):
12,7 mm
15,9 mm
19,2 mm
25,4 mm
Presión máxima:
12 psi
17 psi
8 psi
9 psi
Tamaño de la unidad:
1 PCS
7.50 M
7.50 metro
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima unitSize
15120166 6,4 mm 12,7 mm 17 psi 7.50 M
14880742 12,8 mm 19,2 mm 12 psi 1 PCS
15171073 19,1 mm 25,4 mm 9 psi 7.50 metro
13464566 12,8 mm 15,9 mm 8 psi 7.50 M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15120166 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9580214
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentos y bebidas y de laboratorio general
  • Tubos de silicona curada al platino translúcidos.
  • Excelente resistencia al calor y baja compresión.
  • Inodoro, no tóxico.
  • El elastómero cumple con la normativa 21 CFR 177.2600 de la FDA.
  • Cumple USP Clase VI; supera los estándares sanitarios 3A.
  • Los tubos se fabrican de acuerdo con GMP .
  • Rango de temperatura: -58 a +446 °F (-50 a +230 °C).
  • Esterilizar: Autoclave o irradiación gamma.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF; FDA; sin ftalatos; Farmacopea europea; sin DEHP; NSF-61; 3A; NSF-51; USP
Descripción Curado con platino, excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico y translúcido
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 12,7 mm
Longitud global (imperial) 25 ft
Longitud global (métrico) 7,6 m
Grosor (métrico) 3,175 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentos y bebidas y de laboratorio general.
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -60 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -51 °C
Cantidad de embalaje 7,62 m (25 pies/paq.)
Método de esterilización Autoclave o gamma
Color Translúcido
Presión máxima 17 psi
Max. Operating Temperature (English) 460 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 237 °C