Learn More
Watson-Marlow Pumpsil Tubos de silicona curados con platino
Descripción
- Desarrollado para la industria biofarmacéutica, Pumpsil Ofrece un orificio ultra suave que ayuda a minimizar la unión de proteínas y garantizar una alta pureza en el producto terminado.
- Pumpsil Se utiliza ampliamente para aplicaciones biofarmacéuticas de un solo uso, así como para el control del pH y la alimentación de medios en la fermentación, medición precisa, transferencia y filtración. Trazabilidad absoluta con número de pieza, número de lote y fecha de caducidad grabados con láser. Paquete de validación integral y biocompatibilidad totalmente documentado.
Información de órdenes
Tamaño del orificio métrico
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 0,5 mm |
| Material | Silicona curada con platino |
| Longitud global (métrico) | 5 m |
| Grosor (métrico) | 1.6 mm |
| Para utilizar con | Para Pumpsil 112 bomba peristáltica |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Color | Translúcido |
| Dureza | 60 (Shore A) |
| Presión máxima | 14,5 psi |
| Mostrar más |