Learn More
Cloruro de platino, TRC
Código de producto. 30424030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30424030 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30424030 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP578100250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum chloride
CAS 10025-65-7
Fórmula molecular Cl2Pt
Cantidad 250 mg
Sinónimo Platinous chloride, Platinous dichloride, Platinum dichloride, Platinum(II) chloride, Platinum(II) dichloride
Fórmula InChI InChI=1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES [Cl-].[Cl-].[Pt+2]
Nombre IUPAC platino(2+);dicloruro
Peso molecular (g/mol) 265.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.9025