Learn More
Thermo Scientific Chemicals Navecilla de platino para combustión; longitud 75 mm
Código de producto. 15466355
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 cada uno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15466355 1 cada uno cada uno
1 options
Código de producto. 15466355 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 041216.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Se utilizan para la limpieza de aberturas y evaporación al vacío
  • Longitud: 75 mm
  • Grosor: 0,05mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Navecilla de combustión
Para utilizar con (aplicación) Se utilizan para la limpieza de aberturas y evaporación al vacío
Longitud (métrico) 75 mm
Material Platinum
Cantidad 1 cada uno