Learn More
Platino, solución estándar AAS, Pt 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11339179
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11339179 100 mL 100 ml
11306369 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339179 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088086.AE
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Form: Liquid | CAS: 7440-6-6 | Pt in 20% HCl
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-6-7440
Fórmula molecular Pt in 20% HCl
Número MDL MFCD00011179
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Olor Characteristic
Densidad Approx. 1g/cm3 at 20°C
Intervalo de porcentaje de ensayo Pt 1000μg/mL
Forma física Líquido
Tipo Analytical Standard
Cantidad 100 mL
Grado Specpure