Learn More
Platino, 5 % en carbono, seco
Código de producto. 11339216
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339216 1 g 1 g
11429133 5 g 5 g
11439133 25 g 25 g
11329216 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11339216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11186.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7440-06-4 | punto | 195,08 g/mol
El platino es un catalizador utilizado para la hidrogenación de alquenos, alquinos, grupos nitro; también se utiliza para la hidrogenólisis de ciclopropanos, cataliza la oxidación de alcoholes.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones El platino es un catalizador utilizado para la hidrogenación de alquenos, alquinos, grupos
nitro; también se utiliza para la hidrogenólisis de ciclopropanos, cataliza la oxidación de alcoholes.
Solubilidad
Soluble en agua regia hirviendo (reacciona) y cianuros alcalinos fundidos (reacciona). Insoluble en agua, ácidos minerales y ácidos orgánicos.
Notas
No almacenar junto con ácidos. Incompatible con ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes.& Vapores de disolventes orgánicos. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-4-7440
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Nombre de nota 5% on carbon, Dry
Cantidad 1 g
Número UN UN1325
Índice Merck 14,7529
Información de solubilidad Soluble in boiling aqua regia (reacts),and molten alkali cyanides (reacts). Insoluble in water,mineral acids,and organic acids.
RU– Solo para uso en investigación