Learn More
Platino, 5 % en polvo de carbón activado, sulfatado, 0,5 % S (como sulfuro), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374948 50 g 50 g
11364948 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11374948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043905.18
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7440-6-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-6-7440
Número MDL MFCD00011179
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Nombre de nota 5% on activated carbon powder, Sulfided, 0.5% S (as sulfide)
Cantidad 50 g
Número UN UN1325
Forma física Polvo