Learn More
Platino, 10 % en carbono, seco, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11340064 25 g 25 g
11320064 1 g 1 g
11330064 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11340064 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00469.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platinum, 10% on carbon, is used as a catalyst for the hydrogenation of alkenes, alkynes, nitro groups, ketones and aromatics. It is also used for hydrogenolysis of cyclopropanes. It is involved in the catalyzes oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El platino, 10 % sobre carbono, se utiliza como catalizador para la hidrogenación de alquenos, alquinos, grupos nitro, cetonas y aromáticos. También se utiliza para la hidrogenólisis de ciclopropanos. Está involucrado en la oxidación catalizadora de alcoholes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Nombre de nota 10% on carbon, dry
Cantidad 25 g
Olor Odorless
Número UN UN1325
Índice Merck 14,7529
Información de solubilidad Insoluble in water.