Learn More
Platino, 10 % en alúmina, reducido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11430850 25 g 25 g
11440850 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11430850 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044494.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-6-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-6-7440
Número MDL MFCD00011179
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Nombre de nota 10% on alumina, Reduced
Cantidad 25 g
Forma física Granular