Learn More
Platino, 1 % en polvo gamma de alúmina, reducido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321838
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11321838 5 g 5 g
11341838 25 g 25 g
11331838 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11321838 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011797.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-6-6
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6-6-7440
Número MDL MFCD00011179
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Nombre de nota 1% on gamma alumina powder, Reduced
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water.