Learn More
Platino, 0,5% en gránulos de alúmina de 2,7-3,3 mm (0,11-0,13 in), reducido, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399379 100 g 100 g
11309389 25 g 25 g
11389379 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399379 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089106.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-6-6
Platinum, 0.5% on 2.7-3.3mm (0.11-0.13in) alumina pellets is used for selective hydrogenations. It is also used in gas purifications, especially oxidation of carbon monoxide to carbon dioxide and hydrogen removal from oxygen or carbon dioxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Hidrogenaciones selectivas; purificaciones de gas:
g
  • Oxidación del monóxido de carbono en dióxido de carbono, eliminación de hidrógeno del oxígeno o dióxido de carbono
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    CAS 6-6-7440
    Número MDL MFCD00011179
    Especificaciones
    Nombre del producto químico o material Platinum
    Nombre de nota 0.5% on alumina pellets, 2.7 to 3.3mm (0.11 to 0.13 in.), Reduced
    Cantidad 100 g
    Información de solubilidad Insoluble in water.