Learn More
Platino, 0,3 % en gránulos de alúmina de 2,7-3,3 mm (0,11-0,13 in), reducido, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Hidrogenación selectiva, purificaciones de gases: p. ej. Oxidación del monóxido de carbono en dióxido de carbono, eliminación de hidrógeno del oxígeno o dióxido de carbono
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
- Hidrogenación selectiva, purificaciones de gas: por ejemplo, oxidación de monóxido de carbono a dióxido de carbono, eliminación de hidrógeno a partir de oxígeno o dióxido de carbono
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Platinum |
| Nombre de nota | 0.3% on 2.7 to 3.3mm (0.11 to 0.13 in.) alumina pellets, Reduced |
| Cantidad | 25 g |
RU– Solo para uso en investigación