Learn More
Solución de complejo de platino(0)-1,3-divinil-1,1,3,3-tetrametildisiloxano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Platinum(0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane Complex |
| CAS | 68478-92-2 |
| Fórmula molecular | C8H18OPtSi2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane','Platinum Salt, Karstedt catalyst, Platinum','1,3-Diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane Complexes |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H18OSi2.Pt/c1-7-10(3,4)9-11(5,6)8-2;/h7-8H,1-2H2,3-6H3; |
| SMILES | [Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C |
| Nombre IUPAC | etenil-[etenil(dimetil)silil]oxi-dimetilsilano; platino |
| Peso molecular (g/mol) | 381.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 381.0544 |