Learn More
Complejo de (0)-1,3-divinilo-1,1,3,3-tetrametildisiloxano y platino, solución en vinilo terminado con polidimetilsiloxano, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314258 1 g 1 g
11324258 5 g 5 g
11304258 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11314258 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041508.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 68478-92-2 | C8 H18 O Pt Si2 | 474.68 g/mol
Catalyst for Si-H addition to olefins silicone vinyl addition room temperature cure catalyst.Platinum (0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex, soln. in vinyl terminated polydimethylsiloxane is used as a catalyst in hydrosilylation reaction for the preparation of trans-beta-silanes and in reductive amination reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Catalizador para la adición de Si-H a la sala de adición de vinilo de silicona olefinas catalizador de curado a temperatura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68478-92-2
Fórmula molecular C8 H18 O Pt Si2
Peso molecular (g/mol) 474.68
Número MDL MFCD00151662
Clave InChI RCNRJBWHLARWRP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, 1,1,3,3-tetramethyl-1,3-divinyldisiloxane, platinum salt, platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex solution, ksc628a5r, platinum 1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane, dimethyl vinyl silyl oxy-dimethyl-vinyl-silane; platinum, ethenyl ethenyldimethylsilyl oxy dimethylsilane platinum, platinum 0-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex, platinum,1,3-diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complexes
PubChem CID 10959889
SMILES [Pt].C[Si](C)(O[Si](C)(C)C=C)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum (0)-1,3-divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane complex
Nombre de nota Soln. in vinyl terminated polydimethylsiloxane
Color Naranja
Densidad 0.984 g/mL
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Miscible with toluene,xylene,isopropyl alcohol,double-vinyl silicone oil and vinyl terminated poly(dimethylsiloxane). Immiscible with water.
Nombre IUPAC etenil-[etenil(dimetil)silil]oxi-dimetilsilano; platino
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.68
Forma física Líquido