Descripción
Los cepillos de tubos de plástico de micronova están fabricados con cerdas y asas de polipropileno 100 % conformes con la FDA. Los núcleos centrales estrechos, también de polipropileno, son lo suficientemente flexibles para pasar por los acodados del depósito.
- Cepillo de plástico duradero para tubos y piezas pequeñas
- Cerdas y asa de polipropileno al 100 %
- No raya el acero inoxidable finamente pulido
- Lo suficientemente flexible como para doblarse a través de los racores
- Materiales conformes con la FDA
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cepillo para tubos flexibles |
| Material del mango | Polipropileno |
| Tipo de mango | Los tubos |
| Esterilidad | No estéril |
| Instrucciones de cuidado | Se envía a temperatura ambiente |
| Color | Blanco |
| Diámetro de cerda (imperial) | 2,5 pulg. |
| Diámetro de la cerda (métrico) | 6,4 cm |
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (aplicación) | Cepillo de tubo para limpiar los tubos y las piezas pequeñas |
| Mostrar más |