missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Plataformas para agitador Innova™ 3100

Código de producto. 11682714
Change view
Click to view available options
Admite:
Matraces Erlenmeyer de 250 mL
Matraces Erlenmeyer de 50 mL
N.º de posiciones:
13
31
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite N.º de posiciones unitSize
11682714 Matraces Erlenmeyer de 50 mL 31 cada uno
11602724 Matraces Erlenmeyer de 250 mL 13 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11682714 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor M12319933
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Esta plataforma específica de tamaño completo se adapta al modelo de agitador 3100.

  • Admite matraces Erlenmeyer
  • Plataforma específica
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Admite Matraces Erlenmeyer de 50 mL
Para utilizar con (equipo) Agitador Innova™ 3100
N.º de posiciones 31
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.