Learn More
Eppendorf™ Plataformas para agitador Innova™ 2150
Descripción
- Admite matraces Erlenmeyer
- Plataforma específica
- Fabricados con resina fenólica
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Matraces Erlenmeyer de 50 mL |
| Material | Resina fenólica |
| Dimensiones (L x An) | 61 x 45,7 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Agitadores Innova™ 2300/43/43R y Excella™ E10/E25/E25R |
| N.º de posiciones | 80 |