Learn More
Thermo Scientific™ Placas y módulos con superficies de unión de afinidad
Description
Ayude a reducir la variabilidad de la orientación molecular mediante placas y módulos con superficies de unión de afinidad Thermo Scientific™.
Superficies de captura por afinidad (Passive Streptavidin e Immobilizer Streptavidin, Nickel Chelate y Glutathione, BioBind)
- Unión muy específica
- Reducción de la variabilidad en la orientación molecular
- Las superficies Immobilizer mejoran las relaciones señal-ruido.
- La interacción de biotinas de estreptavidina puede emplearse para inmovilizar una amplia gama de biomoléculas.
Specifications
Specifications
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| Método de detección | Colorimétrico |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 15 cajas |
| Tipo de enlace | Affinity |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Show More |