Learn More
Gilac™ Placas
Descripción
- Plato de plástico reutilizable.
- Excelente durabilidad incluso en uso intensivo en bicicleta.
- Ideal para instituciones.
- Paquete de 10.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Placa |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Diámetro (métrico) | 217 mm |
| Altura (imperial) | 1,4 in |
| Altura (métrico) | 35 mm |
| Cantidad | 10 paq |