Learn More
MedChemExpress Platelet Factor 4 (58-70), human
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 82989-21-7 |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular | 1572.97 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |