Learn More
DWK Life Sciences™ Soporte para placas, para placa de protección de laboratorio de cerámica de vidrio
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
En el laboratorio, las soluciones se suelen calentar. Este paso se puede llevar a cabo utilizando diferentes técnicas, como, por ejemplo, en un baño de agua o arena, con una campana de calefacción o, de forma clásica, con un quemador Bunsen. Si se utiliza el quemador Bunsen como fuente de calor, se recomienda utilizar un trípode o pie cuadrado y una placa de cerámica de vidrio correspondiente. El recipiente que se va a calentar se coloca en la placa de cerámica de vidrio con el quemador Bunsen debajo. La contaminación de la placa de cerámica de vidrio se puede eliminar con el rascador de limpieza.
- Fabricado con acero cromado y chapado en níquel resistente al calor con
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero con cromo-níquel |
| Diámetro (métrico) | 175 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Soporte para placas de cerámica de vidrio; calentamiento; adecuado para montaje en trípodes |
| N.° por paquete | 5/paq. |