Learn More
DWK Life Sciences™ Soporte para placas, para placa de protección de laboratorio de cerámica de vidrio
Código de producto. 11762909 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
135 mm
155 mm
175 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. 11762909
Marca: DWK Life Sciences™ 290785706
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Soporte ideal para placas cerámicas de vidrio para montaje en trípodes.
En el laboratorio, las soluciones se suelen calentar. Este paso se puede llevar a cabo utilizando diferentes técnicas, como, por ejemplo, en un baño de agua o arena, con una campana de calefacción o, de forma clásica, con un quemador Bunsen. Si se utiliza el quemador Bunsen como fuente de calor, se recomienda utilizar un trípode o pie cuadrado y una placa de cerámica de vidrio correspondiente. El recipiente que se va a calentar se coloca en la placa de cerámica de vidrio con el quemador Bunsen debajo. La contaminación de la placa de cerámica de vidrio se puede eliminar con el rascador de limpieza.
  • Fabricado con acero cromado y chapado en níquel resistente al calor con
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Acero con cromo-níquel
Diámetro (métrico) 155 mm
Para utilizar con (aplicación) Soporte para placas de cerámica de vidrio; calentamiento; adecuado para montaje en trípodes
N.° por paquete 5/paq.