Learn More
Thermo Scientific™ Agar para recuento en placa (frasco)
Descripción
Enumere organismos viales en leche, productos lácteos, agua, alimentos y otro tipo de muestras que deben someterse a controles sanitarios utilizando el medio en frasco preparado de agar para recuento en placa no selectivo Thermo Scientific™ Oxoid™. El agar para recuento en placa es equivalente al medio recomendado por la APHA1, PHLS 2 e ISO3,4 para el recuento en placa de microorganismos en alimentos.
Elimine la necesidad de esterilización en autoclave y de dispensación con los frascos de agar para recuento en placa prácticos, precargados y listos para su uso.
- Práctico: los frascos precargados están listos para su uso inmediato.
- Sencillo: fácil de utilizar, con una formación mínima.
- Larga vida útil: hasta 12 meses.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific™.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo pálido, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Descripción | Agar para recuento en placa (frasco) |
| Formato | Frasco de jarabe |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 500,0 g + 4,0 g |
| Tipo de empaquetado | 10 frascos con tapón de rosca en una caja |
| Cantidad | 10/paq. |