Learn More
BD Jeringa concéntrica Luer-Lock de plástico Plastipak™
Código de producto. 10636531
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
30 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
paquete de 60
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10636531 50 ml paquete de 60
10109922 30 ml paquete de 60
16489325 30 ml paquete de 240
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10636531 Proveedor BD N.º de proveedor 300865
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Permite una dosificación exacta y la visualización del contenido de la jeringa. BD Medical™ Plastipak™ Las jeringas concéntricas Luer-Lock de plástico se prueban para comprobar su esterilidad, pirogenicidad y toxicidad.
  • Luer-Lock concéntrico
  • Tapón sin látex
  • Marcado CE
  • Polipropileno
  • Estériles
  • Desechables
  • Sin aguja Para las agujas, consulte nuestra gama de agujas desechables Microlance™. Todos los productos deben utilizarse únicamente para investigación, a menos que se indique lo contrario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, Directiva europea 93/42/CEE (procedimiento de conformidad, anexos V y VII), certificados: No. 95 Q 252156 y No. 252231 Q (referencias 309661 309620 con certificado de NSAI, No. 0050)
Material Plastic
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 29,4 mm
Sin látex Sí
Longitud (métrico) 133 mm
Tipo de producto Jeringa concéntrica Luer-Lock
Desechables Un solo uso
Graduaciones 1 ml
Cantidad Paquete de 60
Volumen (métrico) 50 ml
Tipo de conexión Luer Lock concéntrico
Graduated Sí
Esterilidad Estéril