Learn More
BD Jeringa de tuberculina de punta concéntrica Plastipak™
Código de producto. 10142104
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10142104 1 ml paquete de 100
1 options
Código de producto. 10142104 Proveedor BD N.º de proveedor 300013
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Polypropylene disposable plastic syringes for clinical use. BD Medical™ Plastipak™ Concentric-Tip Tuberculin Syringe are tested for sterility, pyrogenicity and toxicity.
  • Individually wrapped in peel-apart blister packs. 
  • Sterile
  • Concentric luer strip
  • Capacity 1mL
  • For needles, please see our Microlance™ disposable needles range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN-ISO 13485: 2003, certificado n.º 95 06 2005 EN con certificado de AEMPS (n.º 0318); UNE- EN ISO 9001: 2008; certificado n.º ER- 0264/1994 de IQNet, AENOR y UNE-EN ISO 14001: 2004. Certificado n.º GA- 1998/0105 de AENOR
Material Polypropylene (Body)
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 6.68 mm
Sin látex Sí
Longitud (métrico) 75.3 mm
Tipo de producto Jeringa de tuberculina de punta concéntrica
Desechables
Graduaciones 0.01 ml
Cantidad Paquete de 100
Volumen (métrico) 1 ml
Tipo de conexión Punta concéntrica
Graduated Sí
Esterilidad Estéril