Learn More
BD Jeringa Luer-Lock concéntrica de tres piezas Plastipak™
Código de producto. 10430864
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10430864 10 ml paquete de 100
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 10430864 Proveedor BD N.º de proveedor 300912
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Elimine el riesgo de reacciones alérgicas al látex. BD Plastipak™ La jeringa concéntrica Luer-Lock de tres piezas tiene un tapón sin látex además de un cilindro transparente para una visualización perfecta del contenido de la jeringa y una impresión de escala en negrita.
  • Tapón sin látex
  • Cuerpo transparente
  • Escala impresa en negrita
  • Lubricación con silicio especial
  • El anillo de retención evita la retirada accidental de la varilla del émbolo
  • Punta concéntrica Luer Lock
  • Volumen - 10 ml
  • Estéril
  • Caja de 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, NF EN 20594-1, ISO 594-1 de diciembre de1993, ISO 594-2
Material Plastic
Color Transparente
Diámetro exterior (métrico) 16,21 mm
Sin látex Sí
Longitud (métrico) 85,48 mm
Tipo de producto Jeringa concéntrica Luer-Lock de 3 piezas
Desechables Un solo uso
Graduaciones 0,2 ml
Cantidad 100/paq.
Volumen (métrico) 10 ml
Tipo de conexión Luer Lock concéntrico
Graduated Sí
Esterilidad Estéril