Learn More
BD Jeringa hipodérmica Luer-Lock céntrica de tres piezas Plastipak™
Descripción
- Jeringa de plástico
- Incluye Luer-Lock
- Estéril
- Sin látex.
- Graduados
- Esterilizada por radiación, EtO
- Volver a esterilizar mediante EtO
- De un solo uso
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | NF EN 20594-1, ISO 594-1 de diciembre de 1993, ISO 594-2 de septiembre de 1998 |
| Material | Polipropileno |
| Diámetro exterior (métrico) | 11,91 mm |
| Sin látex | Sí |
| Longitud (métrico) | 65 mm |
| Tipo de producto | Jeringa hipodérmica Luer-Lock de punta céntrica de 3 piezas |
| Desechables | Un solo uso |
| Graduaciones | 0,2 ml |
| Cantidad | 125/paq. |
| Mostrar más |